Merck
ENAH2C5577C3
Enamine
4-bromooxepane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromooxepane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-6-2-1-4-8-5-3-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
OQXUHHBEGCYJID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6214454
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6214454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)