Merck
ENAH2C55748F
Enamine
3-(dimethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
MDL number:
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H10N4/c1-6-9-10-7(11(6)2)4-3-5-8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
LCCIKPCZXMGFJV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3464695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3464695
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)