Merck
ENAH2C557384
Enamine
2-(ethenesulfonyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Iupac Name
2-(vinylsulfonyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
Clave InChI
MDNRSTYOUUKRGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)