Merck
ENAH2C5572D3
Enamine
1-(5-chloro-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(5-chloro-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)6(2)11/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MVANOOSQRMJBMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009147
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009147
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)