Merck
ENAH2C55717D
Enamine
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.71
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO4S/c9-14(10,11)7-1-3-8(4-2-7)12-5-6-13-8/h7H,1-6H2
Clave InChI
UJVGMYFOZBPBCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725120
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725120
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)