Merck
ENAH2C556FDA
Enamine
1-(1,3-thiazol-4-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.27
Número MDL:
mp
133-135
Iupac Name
1-(thiazol-4-yl)bicyclo[2.1.1]hexane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c12-9(13)8-6-1-2-10(8,3-6)7-4-14-5-11-7/h4-6,8H,1-3H2,(H,12,13)
Clave InChI
UQJRFGJNASFIBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708862
Melting Point
133-135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)