Merck
ENAH2C555FD3
Enamine
N-[1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethylidene]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.25
mp
98-99
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-2-(1-nitrosoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-7-5-8(2)11(9(3)6-7)10(4)12-13/h5-6,10H,1-4H3
Clave InChI
IAICWSPXFWTKNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141549
Melting Point
98-99
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141549
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)