Merck
ENAH2C555D80
Enamine
4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-6-9-7(3-1)4-5-8-9/h4-5H,1-3,6H2
InChI key
IDHRHHLXBFGLSE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190565
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)