Merck
ENAH11E4156D
Enamine
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-4-7-5-8(6-7,9-2)10-3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
NQRJMOLVGHCUOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008054
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)