Merck
ENAH11E26F2C
Enamine
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.1
Número MDL:
Iupac Name
3,3,4,4-tetrafluoropentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H6F4O2/c1-4(6,7)5(8,9)2-3(10)11/h2H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
RZKLIBDRQKGYAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1944270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)