Merck
ENAH11E22150
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.1
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(6-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H3F4NO/c8-5-2-1-4(3-12-5)6(13)7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
IFFJWJHMUMGZQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931343
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931343
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)