ENAH11E1D3D0
Enamine
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-5(8(11)12)6-3-2-4-7(9)10-6/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HFAZXRKSBKAZBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1918407
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)