Merck
ENAH11E03473
Enamine
1-(6-methoxypyridin-3-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-methoxy-3-pyridinyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-15-9-4-3-8(7-12-9)11(10(13)14)5-2-6-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AOOATLNPAAEVSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1850707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)