Merck
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
Clave InChI
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)