ENAH11DFDDFF
Enamine
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,8,15H2
Clave InChI
BVQMVRVRHIGBKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)