Merck
ENAH11DEE8AF
Enamine
3-isocyanooxolane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Iupac Name
3-isocyanotetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H7NO/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5H,2-4H2
Clave InChI
QSVWFJLAPFEZBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)