Merck
ENAH11DE4874
Enamine
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
86.11
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
Inchi Code
1S/C5H7F/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
Clave InChI
JVNFRNRYLLRJNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1768323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)