Merck
ENAH11DD285F
Enamine
(2E)-3-[5-(dimethylsulfamoyl)pyridin-3-yl]prop-2-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2E)-3-{5-[(dimethylamino)sulfonyl]-3-pyridinyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4S/c1-12(2)17(15,16)9-5-8(6-11-7-9)3-4-10(13)14/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)/b4-3+
Clave InChI
RTXSBTMWKUJVNJ-ONEGZZNKSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725703
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725703
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)