Merck
ENAH11DD2218
Enamine
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.17
Número MDL:
Iupac Name
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3.Na/c12-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)11-9;/h1-4,7H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
WGDXHTHAQKGGAV-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)