ENAH11DD20EF
Enamine
potassium 3-(cyanosulfanyl)propane-1-sulfonate
About This Item
Iupac Name
potassium 3-thiocyanato-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7NO3S2.K/c5-4-9-2-1-3-10(6,7)8;/h1-3H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
BGILMHHTOJDVTK-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)