ENAH11DD20B5
Enamine
methyl (3R)-3-amino-4-(benzyloxy)butanoate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl (R)-3-amino-4-(benzyloxy)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-15-12(14)7-11(13)9-16-8-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11H,7-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
Clave InChI
ZXEOUHMBSDDHGO-RFVHGSKJSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722658
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)