Merck
ENAH11DD2061
Enamine
2-amino-N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]acetamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-N-(1-(pyridin-2-yl)ethyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7(12-9(13)6-10)8-4-2-3-5-11-8;;/h2-5,7H,6,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
NCKWYXYWZVAEIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)