ENAH11DD1F91
Enamine
6-chloro-8-methylisoquinoline
About This Item
Iupac Name
6-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-4-9(11)5-8-2-3-12-6-10(7)8/h2-6H,1H3
Clave InChI
CVTCTTATZILNNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)