Merck
ENAH11DD1ABD
Enamine
(1R,3S)-3-methoxycyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R,3S)-3-methoxycyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
PJEAKWXFTMRJMA-RITPCOANSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)