Merck
ENAH11DD19B9
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium 2-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3.Li/c11-7(12)3-5-8-9-6-4-13-2-1-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
XYXGFBDEMKEINW-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)