Merck
ENAH11DD17E4
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.59
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5FN2.ClH/c8-6-2-1-5-10-7(6)3-4-9;/h1-2,5H,3H2;1H
Clave InChI
MKYCNYZVGSAOPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)