ENAH11DD0E03
Enamine
2-ethylbutanimidamide hydrochloride
About This Item
mp
205-206
Iupac Name
2-ethylbut-1-ene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.ClH/c1-3-5(4-2)6(7)8;/h3-4,7-8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
DCMUUPKDUDVDCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604956
Melting Point
205-206
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604956
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)