Merck
ENAH11DCFBCF
Enamine
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-isocyanatopropan-2-yl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,8-5-9)6-3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BPVHJXCEURSCDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)