ENAH11DCF824
Enamine
2-bromo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
Clave InChI
WZMNTSZIYSQDAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222455
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)