ENAH11DCF735
Enamine
2-[(4-bromophenyl)amino]acetonitrile
About This Item
mp
91-92
Iupac Name
(4-bromoanilino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,11H,6H2
Clave InChI
JDTSLTWFRVCQIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71530
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)