Merck
ENAH0CD463D6
Enamine
2-cyclopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c1-8(2)12(10,11)5-7(9)6-3-4-6/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
WCFMOMTWCDYBCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708650
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)