Merck
ENAH0CD45D99
Enamine
(2E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
Inchi Code
1S/C8H13F3O2/c1-3-12-7(13-4-2)5-6-8(9,10)11/h5-7H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
DGDNOOLXDCTNTR-AATRIKPKSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705842
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705842
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)