Merck
ENAH0CD45984
Enamine
spiro[2.3]hexane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.65
Número MDL:
Iupac Name
spiro[2.3]hexane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO2S/c7-10(8,9)5-4-6(5)2-1-3-6/h5H,1-4H2
Clave InChI
COFIXOMLVQEGTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442068
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442068
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)