ENAH049F2E10
Enamine
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
About This Item
mp
50-52
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-11(8-12)6-9-4-2-3-5-10(9)7-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
Clave InChI
PMHDOAMHNLEBNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)