Merck
ENAH049F2D6F
Enamine
(4R)-5,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
(4R)-5,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-7-3-4-8(2)11-10(7)9(12)5-6-13-11/h3-4,9,12H,5-6H2,1-2H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
RNWJGTPQLSTCLV-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698961
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)