Merck
ENAH049F2D68
Enamine
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2)6(4-7(9)10)5-8(11)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
PNWUEQSTDZUMGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)