ENAH049F2D4C
Enamine
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
mp
71-73
Iupac Name
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-11)6-9(10)12/h3-4,6-7,12H,2,5H2,1H3
Clave InChI
PMCWOGATSZLJKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)