Merck
ENAH049F2D2D
Enamine
3-bromo-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.61
Número MDL:
Iupac Name
3-bromobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4BrClO2S2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)14(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
XWBNYRFXRRDTBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698726
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)