Merck
ENAH049F2C95
Enamine
(1-bromo-2,2-difluoroethenyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.03
Número MDL:
Iupac Name
(1-bromo-2,2-difluorovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
JTOBSYSRCKFQFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)