Merck
ENAH049F2BCF
Enamine
{2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Iupac Name
(2-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-7(9,3-6)5-8;;/h6H,2-5,8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
OVPVUVVSQXFSEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)