Merck
ENAH049F2963
Enamine
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-3-5-1-2-9-6(5)4-8/h1-2H,3H2
InChI key
XUWKRXZHYHXSBI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)