Merck
ENAH049F28D9
Enamine
methyl 5-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.47
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)3-2-9-4(7)5(8)10-3/h2H,1H3
Clave InChI
UCBLOXIKTSFAMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694032
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694032
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)