Merck
ENAH049F2870
Enamine
methyl 4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.72
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2S.ClH/c1-12-9(11)7-4-6-2-3-10-5-8(6)13-7;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
HQURYKDJMWDKRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693699
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693699
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)