ENAH049F26B6
Enamine
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
About This Item
Iupac Name
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c9-5-1-3-6(4-2-5)7-8-6/h5,9H,1-4H2
InChI key
QHIXICOHOKQUSJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693335
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)