Merck
ENAH049F2424
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.15
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-7-12(8-14)9-15(11(12)16)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
XTHOOJYASOZOSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)