Merck
ENAH049F239D
Enamine
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diethyl (2-hydroxyethyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C6H15O4P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KXXHZVHYFQSELL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)