Merck
ENAH049F2104
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)ethane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
MMJURONFNYIBFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671698
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671698
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)