ENAH049F20FF
Enamine
3-(bromomethyl)imidazo[4,3-b][1,3]thiazole hydrobromide
About This Item
Iupac Name
3-(bromomethyl)imidazo[5,1-b]thiazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S.BrH/c7-1-5-3-10-6-2-8-4-9(5)6;/h2-4H,1H2;1H
Clave InChI
RFIBEWIHNNPIOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667082
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)