ENAH049F1EAB
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-8-7(9(13)14)4-5-16-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
NJYUCVXLDQXPBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)