Merck
ENAH049F1E60
Enamine
2-chloro-3-ethylpyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-ethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-6(7)9-4-3-8-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
JDBIYZFYKSYXPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)